Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
23 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
2.0 μm pore size, 5.9 % porosity
bubble point
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche & vantaggi:
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone)
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Application
- Chemotassi
- Dosaggi biologici
- Citologia
- Monitoraggio dell′aria
- Analisi di microplastiche
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| pore size 2.0 μm pore size, 5.9 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 10.0 μm pore size | pore size 8.0 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 5.0 μm pore size, 5-20 % porosity |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 47 mm |
| parameter ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter 140 °C max. temp., 69 L/min-cm2-psi air flow rate, ~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 140 °C max. temp., 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 60 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ |
| material white filter, polycarbonate membrane, plain filter | material clear filter, polycarbonate membrane, plain filter | material plain clear filter, polycarbonate membrane | material plain filter, clear filter, polycarbonate membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in policarbonato, pori da 2,0 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?