Vai a
SYMBRACK2
®
to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
Sinonimo/i:
Tray holder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32014001
Manufacturer/tradename:
Steritest®
Material:
stainless steel
Packaging:
pkg of 1 kit
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® NEO Devices, for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump, standard for VHP (Autoclavable)
shipped in
ambient
General description
Il vassoio di trasporto per vaschette Steritest® è utilizzabile solo in abbinamento con le vaschette di trasporto Steritest®. L′impiego congiunto di 4 vaschette di trasporto Steritest® e di un vassoio di trasporto per vaschette Steritest® consente di trasportare simultaneamente fino a 20 canister pieni di terreno di coltura in assoluta sicurezza. Le vaschette di trasporto Steritest® e il vassoio di trasporto per vaschette Steritest® possono rimanere nell′incubatore.
Application
I vassoi Steritest® permettono di semplificare le procedure e di accrescere i livelli di sicurezza nel corso delle operazioni di filtrazione e i test di sterilità.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYMBCAN08SYMBSVB01SYMBDSF02
® to hold-up to 4 Steritest®carrying trays, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of 1 kit
Millipore
SYMBRACK2
®
material
stainless steel
material
polyphenylsulfone (PPSU)
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel support (drain tray), EPDM rubber seal
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of (8 trays per pack)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
agency
EP 2.6.1, USP 71, JP 4.06
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)