Vai a
SYMBCHI01
Supporto per centralina di comunicazione Steritest® Symbio
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
Sinonimo/i:
montaggio della centralina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel (epoxy paint)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio Pump
shipped in
ambient
General description
Il supporto da isolatore per la centralina di comunicazione Steritest® è un accessorio che permette di fissare la centralina di comunicazione della pompa Steritest® Symbio sotto il tavolo dell'isolatore: a sinistra, a destra, al centro. Anche la profondità è regolabile.
Application
Il supporto da isolatore per la centralina di comunicazione Steritest® Symbio è una accessorio che permette di snellire i flussi di lavoro e di migliorare la sicurezza quando si eseguono test di sterilità.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYMBCHH01SYMBCHB01SYMBSBH01
description
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
description
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
description
Hub for Power Supply and various accessories
description
With Fastening Screw, for use with Steritest® Symbio pump that streamlines the workflow and increases safety
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump, for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump, for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
-
material
stainless steel (epoxy paint)
material
stainless steel
material
316L stainless steel housing (with epoxy paint)
material
316L stainless steel holder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
agency
USP (71), JP (4.06), EP (2.6.1)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
JP (4.06), USP (71), EP (2.6.1)
agency
complies with EP (2.6.1), complies with JP (4.06), complies with USP (71)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)