Documenti fondamentali
ST1698
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-PD2 and LIM Domain7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDLIM7(9260)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein.
Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein in HeLa cells.
This Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PDLIM7.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human PDLIM7 (aa 1-458), expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Altre note
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.