Documenti
ST1662
Sigma-Aldrich
Anti-BCL9 Mouse mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-β-cell CLL/Lymphoma 9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D4, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL9(607)
Descrizione generale
Anti-BCL9, mouse monoclonal, clone 2D4, recognizes the BCL9 protein in HeLa cells. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the BCL9 protein.
Recognizes the BCL9 protein in HeLa cells.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1036-1136 human BCL9, expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)