Documenti fondamentali
ST1650
Sigma-Aldrich
Anti-DYRK1A Mouse mAb (7D10)
liquid, clone 7D10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Dual-Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D10, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1A(13548)
rat ... Dyrk1A(25255)
Descrizione generale
Anti-DYRK1A, mouse monoclonal, clone 7D10, recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, & NIH3T3 cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein.
Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, and NIH3T3 cells.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 674-763 human DYRK1A, expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Risultati analitici
Positive Control
PC-12 cells, 293 cells, HeLa NE cells, Raw 264.7 cells, NIH3T3 cells
Altre note
Guo, X., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 13223.
Guedj, F., et al. 2009. PLoS One.4, e4606.
Hamelet, J., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.378, 673.
Lee, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem.284 33343.
Noll, C., et al. 2009. PLoS One 2009. 4, e7540.
Scales, T.M., et al. 2009. J. Cell Sci.122, 2424.
Aranda, S., et al. 2008. Mol. Cell Biol.28, 5899.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
null