Documenti
ST1558
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX12 Mouse mAb (2D10)
liquid, clone 2D10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Arachidonate 12-Lipoxygenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D10, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALOX12(239)
Descrizione generale
Anti-ALOX12, mouse monoclonal, clone 2D10, recognizes the ALOX12 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ALOX12 protein.
Recognizes the ALOX12 protein.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 564-664 of human ALOX12, expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)