Documenti fondamentali
ST1553
Sigma-Aldrich
Anti-VCP Mouse mAb (4A8)
liquid, clone 4A8, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Valosin-Containing Protein
Scegli un formato
100 μG
CHF 437.00
CHF 437.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 437.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 437.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A8, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCP(7415)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~67 kDa VCP protein.
Recognizes the ~67 kDa VCP protein in HePG2 cells and human placenta tissue.
This Anti-VCP Mouse mAb (4A8) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of VCP.
Immunogeno
Full-length, recombinant human VCP (aa 1-589), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
HePG2 cells, human placenta tissue
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Philipp Voisard et al.
International journal of molecular sciences, 23(12) (2022-06-25)
Valosin-containing protein (VCP) acts as a key regulator of cellular protein homeostasis by coordinating protein turnover and quality control. Mutations in VCP lead to (cardio-)myopathy and neurodegenerative diseases such as inclusion body myopathy with Paget's disease of the bone and