Documenti fondamentali
ST1517
Sigma-Aldrich
Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7)
liquid, clone 6C7, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Phosphatidylinosi-3-Phosphate-Phosphatidylinosi-5-Kinase Type 3
Scegli un formato
100 μG
CHF 338.00
CHF 338.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 338.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 338.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C7, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa PIP5K3 protein.
Recognizes the ~60 kDa PIP5K3 protein in human testes tissue and HeLa cells.
This Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of PIP5K3.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 342-452 of human PIP5K3, expressed as a GST fusion protein
Human
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human testes tissue, HeLa cells
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Tsuruta, F., et al. 2009. J. Cell Biol.187 279.