ST1049
Anti-20S Proteasome α1, 2, 3, 5, 6, & 7-Subunits Mouse mAb (MCP231)
liquid, clone MCP231, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MCP231, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, yeast, rat, rabbit, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMA1(5682)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (not recommended)
ELISA (see comments)
Immunofluorescence (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunohistochemistry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Attenzione
Risultati analitici
Human placental tissue