Documenti fondamentali
SSWP04700
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 3 µm
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE con pori da 3,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
3.0 μm pore size
83 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: SSWP
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & vantaggi:
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione a raggi gamma o autoclave.
Applicazioni
  • CQ dei serbatoi per lo stoccaggio di fluidi
  • Monitoraggio di fluidi
  • Monitoraggio dell′aria
  • Raccolta di particelle
  • Analisi di particelle
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review