SK1M011W01
Pellicon® 2 Cassette Filter
NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon 2 B10K C 0.1M2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
Livello qualitativo
Qualità
400
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Area nominale della membrana
0.1 m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Categorie correlate
Descrizione generale
Device Configuration: Mini Cassette
Caratteristiche e vantaggi
Type C screen (coarse screen)
Altre note
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2