Documenti fondamentali
SF750300J
Millipore
SUS Filter 5 Layer Mesh
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
SUS Filter 5Layered Mesh 75 μm Code 0 30 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiali
silicone seal
stainless steel
Produttore/marchio commerciale
SUS Filter
Disponibilità
available only in Japan
Parametri
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Dimensione pori
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Caratteristiche e vantaggi
Format: Single Layer
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable