Documenti fondamentali
SCWP0190R
Millipore
Filtri a membrana in MCE con pori da 8,0 μm
greener alternative
MF-Millipore, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 8 µm pore size
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Lungh. × largh. filtro
1.9 cm × 4.2 cm
Spessore
135 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
8.0 μm pore size
84 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3