The SCT152 kit is sufficient for approximately 150 reactions. Here is the data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/815/113/sct152ds.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 308.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 308.00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Il doppio saggio per la luciferasi di lucciola/Renilla consente di misurare l'attività della luciferasi di lucciola e di Renilla nello stesso campione con elevata sensibilità e linearità. L'attività della luciferasi di lucciola viene misurata per prima, quindi viene aggiunto il tampone per il saggio della luciferasi di Renilla 2.0 per inattivare l'attività della luciferasi di lucciola e misurare allo stesso tempo l'attività della luciferasi di Renilla. Il tampone di saggio della luciferasi di Renilla 2.0 inattiva la luciferasi di lucciola al livello delle cellule non trasfettate, consentendo la misurazione sequenziale dell'attività della luciferasi di lucciola e della luciferasi di Renilla nello stesso campione. Si tratta di un test di tipo istantaneo che richiede la misurazione della luminescenza subito dopo l'aggiunta dei reagenti di rivelazione al campione di luciferasi. Il segnale di lucciola decade in circa 12 minuti, mentre quello di Renilla in circa 2 minuti, anche se ciò può variare a seconda dei livelli enzimatici.
Application
Segnalazione cellulare
Colorante per cellule vive
Physical form
Preparation Note
Other Notes
2) Tampone di saggio della luciferasi di lucciola 2.0 (CS224591): 15 mL
3) D-luciferina (CS224551): 3 x 1 mg
4) Tampone di saggio della luciferasi di Renilla 2.0 (CS224580): 15 mL
5) Celenterazina Aquaphile (CS224581): 3 x 200 µg
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -65 to -96°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent |
Classe di stoccaggio
-
What volume of reagent, how many assays from one kit, what plates are needed and how is assay run? - very little information currently on webpage.
1 answer-
Helpful?
-
-
How many reactions is it designed for?
1 answer-
This kit includes a several components, including 3 x 200 ug Aquaphile Coelenterazine. Each 200 ug vial is sufficient to perform 50 tests when used as directed. Please see the link below to review the kit protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/815/113/sct152ds.pdfHelpful?
-