SCT147
EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain
Scegli un formato
CHF 267.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 267.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain (1L),
tecniche
protein quantification: suitable
protein staining: suitable
western blot: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
EZFluor UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain can detect as little as 1-10 ng of protein per band depending on the staining method used. The results obtained with EZFluor UV protein stain are comparable to those with Oriole Fluorescent Gel Stain; however, the EZFluor UV protein stain has a more convenient protocol, does not contain hazardous solvents, and does not cause gel shrinkage. Staining is fully compatible with mass spectrometry and Edman-based sequencing.
Spectral Properties
Absorbance: 288 nm
Emission: 603 nm
Applicazioni
Cell Culture
Live Cell Dye
Qualità
Absorbance: 288 nm
Emission: 603 nm
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolli
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.