Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: miscible
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelGreen è un colorante verde fluorescente per acidi nucleici sensibile, stabile e sicuro per l'ambiente, appositamente studiato per la colorazione dei gel. GelGreen mostra un assorbimento UV tra 250 e 300 nm e un picco di assorbimento intenso centrato intorno a 500 nm (Figura 1). Per questo, GelGreen è compatibile sia con i transilluminatori UV che emettono a 254 nm, sia con i lettori di gel con eccitazione nello spettro del visibile (come i gel scanner laser con eccitazione a 488 nm o i Dark Reader). GelGreen è dotato di una sensibilità di gran lunga maggiore a quella del colorante SYBR Safe (Figura 2). A differenza dei coloranti SYBR, noti per la loro instabilità, GelGreen mostra un′elevata stabilità, sia alla degradazione idrolitica che termica.
Il colorante non è citotossico né mutageno a concentrazioni di molto superiori alle concentrazioni di lavoro utilizzate per la colorazione dei gel. GelGreen ha superato i test di sicurezza ambientale in conformità al Titolo 22 “Hazardous Waste Characterization” del California Code of Regulations (CCR), in base al quale GelGreen non è classificato come rifiuto pericoloso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Il colorante non è citotossico né mutageno a concentrazioni di molto superiori alle concentrazioni di lavoro utilizzate per la colorazione dei gel. GelGreen ha superato i test di sicurezza ambientale in conformità al Titolo 22 “Hazardous Waste Characterization” del California Code of Regulations (CCR), in base al quale GelGreen non è classificato come rifiuto pericoloso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Application
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Colture cellulari
GelGreen è un colorante fluorescente per acidi nucleici ideato per sostituire il bromuro di etidio (EtBr), molecola dall′elevata tossicità, nella colorazione di dsDNA, ssDNA o RNA in gel di agarosio o di poliacrilammide.
Rivelazione di acidi nucleici
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Physical form
Liquido
Preparation Note
GelGreen è un colorante dotato di elevata stabilità. Conservare GelGreen a temperatura ambiente, al riparo dalla luce. A basse temperature, il colorante può precipitare, con conseguente riduzione del segnale prodotto o comparsa di precipitato sulla superficie del gel. Se ciò dovesse accadere, riscaldare la soluzione a 45-50 °C per due minuti e agitare su vortex. Tenere al riparo dalla luce.
Analysis Note
Proprietà spettrali
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Legal Information
GelGreen is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)