Documenti fondamentali
SCT056
Sigma-Aldrich
Colorante per cellule vive BioTracker QUMA-1 RNA G-quadruplex
A red-emitting fluorescent probe for tracking RNA G-quadruplexes dynamics, such as folding and unfolding, in live cells.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Saggio
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Le tetradi di G nell′RNA si formano in seguito all′autoassemblaggio dell′RNA ricco in guanine in tetradi di G impilate. Ciò si può verificare sia nei trascritti che codificano le proteine (mRNA) che in quelli non codificanti (ncRNA). Sempre più evidenze indicano che le tetradi di RNA sono coinvolte in diverse funzioni biologiche (allungamento dei telomeri, ricombinazione e trascrizione del DNA e meccanismi post-traduzionali a carico dell′mRNA, come la processazione del pre-mRNA, il turnover, l′indirizzamento e la traduzione dell′mRNA) e sono associate a numerose malattie dell′uomo.
Il colorante per le tetradi di G nell′RNA di cellule vive BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 RNA G-quadruplex Live Cell Dye (QUMA-1) consiste in una sonda fluorescente che emette nel rosso che permette di studiare le dinamiche (ripiegamento e svolgimento) e i movimenti delle tetradi di G nell′RNA. QUMA-1 è un colorante reversibile che emette fluorescenza in seguito al legame con tetradi di G e si spegne in seguito al disassemblaggio. QUMA-1 è altamente specifico per le tetradi di G dell′RNA e non si lega al DNA, all′RNA a doppio filamento, all′RNA a singolo filamento né ad altre strutture dell′RNA. QUMA-1 potrebbe anche usato per studiare le interazioni RNA-proteine.
Proprietà dello spettro
Assorbanza: 555 nm
Emissione: 660 nm
Applicazioni
Categoria di ricerca
Imaging cellulare
microRNA
Metabolismo dell′RNA & proteine leganti
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sonda fluorescente con emissione nel rosso per il tracciamento delle dinamiche delle tetradi di G nell′RNA-G, come il loro assemblaggio e disassemblaggio, nelle cellule vive.
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Purezza: ≥ 98% confermata mediante HNMR, LC-MS e HPLC e analisi elementale
Massa molare: 628,17 g/mol
Stato fisico
Liofilizzato
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per le tetradi di G nell′RNA di cellule vive BioTracker QUMA-1 a -20°C, con essiccante e al riparo dalla luce
Nota: prima dell′apertura, centrifugare brevemente la microprovetta per raccogliere il contenuto sul fondo.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Xiu-Cai Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(17), 4702-4706 (2018-02-18)
Because of the absence of methods for tracking RNA G-quadruplex dynamics, especially the folding and unfolding of this attractive structure in live cells, understanding of the biological roles of RNA G-quadruplexes is so far limited. Herein, we report a new