Documenti
SCM103
Sigma-Aldrich
Terreno condizionato EmbryoMax® MEF
EmbryoMax MEF Conditioned Media (MEF-CM) can be used for the feeder-free culture of human ES/iPS cells.
Sinonimo/i:
MEFCM, MEF-CM, Mouse Embryonic Fibroblast Conditioned Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
In genere, la coltura di cellule staminali embrionali umane (hESC) o di cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) richiede il supporto di fibroblasti embrionali di topo (MEF). Questo requisito rende il protocollo complicato e soggetto a variabilità. Il terreno condizionato MEF (MEFCM) contiene tutti i fattori di crescita necessari per la coltura di hESC/iPSC, eliminando la tradizionale preparazione di cellule feeder. È un prodotto pronto all'uso per la coltura senza cellule feeder di cellule ES/IPS umane.
Ogni lotto di terreno condizionato EmbryoMax MEF viene testato per la pluripotenza delle cellule hES/iPS. Una volta scongelato, prima dell'uso il terreno richiede l'aggiunta di 10 ng/ml di bFGF.
Descrizione della linea cellulare
Fibroblasti primari embrionali di topo
Qualità
Test del micoplasma: conforme
Analisi batteriologica: conforme
Test sui funghi: conforme
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -80 °C fino alla data di scadenza in etichetta.
Note legali
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.