SCC603
3dGRO® Human Lung Organoids (XDO.344)
Human
Sinonimo/i:
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3dGRO® Human Lung Organoids (XDO.344),
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Applicazioni
- Each vial contains >1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
Sex: Male
Age: 46
Organ: Lung (PDX- Acinar/Solid)
Disease: Adenocarcinoma (Driver Mutations: KRAS G12C)
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Articoli
Explore our cryopreserved human lung organoid biobank from NSCLC tumor biopsies for lung cancer, SARS-CoV2, COPD and pulmonary disease research. Lung organoid 3D cell culture protocol available.
Contenuto correlato
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.