Documenti fondamentali
SCC290
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di medulloblastoma umano D425 Med
D425 Med human medulloblastoma cell line is representative of a common aggressive form of medulloblastoma and is a well-established disease model.
Sinonimo/i:
Cellule di medulloblastoma umano, Linea cellulare D425 Med, Linea cellulare di medulloblastoma
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
CHF 1’060.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
applicazioni
cell analysis
Descrizione generale
Il medulloblastoma è uno dei tumori cerebrali maligni più comuni nei bambini, con il maggior numero di diagnosi in pazienti di età compresa tra 6 e 8 anni (1). I medulloblastomi sono suddivisi in quattro sottotipi in base alle caratteristiche genetiche molecolari: WNT, sonic hedgehog (SHH), gruppo 3 e gruppo 4 (1). Di questi, il gruppo 3 è caratterizzato dall'amplificazione dell'oncogene MYC, una delle più comuni alterazioni geniche associate al medulloblastoma.
La linea cellulare di medulloblastoma umano D425 Med è uno dei modelli cellulari più citati per il medulloblastoma ed è classificata come sottogruppo 3, con amplificazione di MYC e P53 mutante (2). La linea cellulare di medulloblastoma D425 Med è stata derivata da cellule tumorali di un paziente di 6 anni e cresce in coltura come grumi cellulari sospesi o leggermente aderenti. Le cellule di medulloblastoma D425 Med sono positive per le proteine del neurofilamento ma negative per la GFAP (3).
<bold>Origine:</bold>
La linea cellulare di medulloblastoma D425 è stata derivata dalla biopsia di un tumore di un paziente maschio di 6 anni (2).
Categoria di ricerca:
cancro
Origine della linea cellulare
Cellule tumorali, umane
Confezionamento
&ge; 1X106 cellule/flacone
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hello, What is the media for culturing the D425 cells? Thanks, Lakmal
    1 answer
    1. These cells can be cultured in MEM (Richter’s modification) (Thermo Fisher Scientific A1048801) containing 20% FBS (Sigma ES-009-B).
      Please see the data sheet for more information and protocol: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/402/857/scc290-ds.pdf