Vai a
SCC100
Linea cellulare di cancro al seno umano MCF-7/S0.5
Human
Sinonimo/i:
MCF7 S0.5
Human breast cancer cell line
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare di cancro al seno umano MCF-7/S0.5, MCF-7/S0.5 is a tamoxifen-sensitive cell line established from the MCF-7 human breast cancer cell line by adaption to growth in low serum conditions.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Il tumore al seno positivo ai recettori degli estrogeni è il tipo più comune di cancro al seno. Circa l'80% di tutti i tumori al seno esprime il recettore degli estrogeni (ER+) e dipende dagli estrogeni per sostenere la crescita e la diffusione delle cellule tumorali. La terapia ormonale, come il tamoxifene, può contribuire a rallentare o arrestare la crescita dei tumori al seno ER+ bloccando l'azione degli estrogeni. La resistenza primaria o acquisita al tamoxifene rappresenta una sfida clinica importante nel trattamento del carcinoma mammario ER+. La MCF-7/S0.5 è la linea parentale da cui sono state derivate molte linee cellulari resistenti al tamoxifene e viene utilizzata come controllo parentale per le linee cellulari derivate in esperimenti paralleli.
La presenza di ormoni nel siero richiesto nei terreni di coltura dei tessuti complica la dimostrazione degli effetti ormonali e antiormonali specifici. Le cellule di carcinoma mammario umano MCF-7/S0,5 sono state adattate alla crescita a lungo termine in una bassa concentrazione di siero (0,5% di siero fetale bovino), riducendo gradualmente il contenuto di siero del terreno dal 5% allo 0,5% di FBS. Le cellule MCF-7/S0.5 esprimono sia i recettori per gli estrogeni sia quelli per il progesterone e sono sensibili al tamoxifene.
Application
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Biochem/physiol Actions
Cellule tumorali
Preparation Note
Le cellule MCF-7/S0.5 vanno conservate in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1x106 cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 e 2 è testata mediante PCR.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Per verificare l′identità univoca della linea cellulare, si esegue la genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)