Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
manufacturer/tradename
Amplifluor®, Chemicon®
application(s)
genomic analysis
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
The Amplifluor® SNPs HT Genotyping System FAM-JOE is designed for users familiar with Amplifluor and is for users of real-time PCR detection instruments.
Application
Research Category
All
All
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description - |
| application(s) genomic analysis | application(s) - |
| shipped in dry ice | shipped in - |
| detection method fluorometric | detection method - |
| manufacturer/tradename Amplifluor® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?