Documenti fondamentali
RW0329325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
23 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
293 mm
Spessore
140 μm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
75 % porosity
Descrizione generale
Filter Code: RW03
Filter Type: Screen filter
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3