Documenti
QPAK00TIX
Milli-Q
Cartuccia di purificazione QPAK® TIX
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione QPAK®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
polypropylene and polyethylene
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
QPAK®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
tecniche
ion chromatography: suitable
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Compatibilità
for use with Milli-Q® Direct
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione QPAK® TIX è stata ideata per la rimozione dei contaminanti organici fino a livelli di tracce, se alimentata con acqua purificata mediante RO. Fabbricata con materiali puliti e ad elevata purezza, per minimizzare il rilascio di estraibili, la cartuccia QPAK® TIX può essere utilizzata con i sistemi Milli-Q® Direct.
Applicazioni
Rimuove i contaminanti ionici fino a livelli di tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ricambio originale per la sostituzione della cartuccia di purificazione QPAK® – QPAK00TIX.
  • L′etichetta e-Sure per l′identificazione mediante radiofrequenza (RFID) assicura la piena tracciabilità e la visibilità istantanea dei parametri della cartuccia.
  • Certificato di qualità disponibile online.
  • Utilizza una resina a scambio ionico per la rimozione degli ioni a livelli di tracce.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany