Documenti fondamentali
PX1289F
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
500-019-9
Tensione di vapore
<1.33 hPa
Stato
liquid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
>100 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point >149 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Risultati analitici
Acid value: 2 max
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Saponification value: 45-55
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
TWEEN&#174; 80 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
59924
TWEEN® 80
TWEEN&#174; 80 protein grade detergent, 10% solution, sterile-filtered, for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins
Millipore
655207
TWEEN® 80
Span&#174; 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
Span&#174; 80 viscosity 1000-2000&#160;mPa.s&#160;(20&#160;°C)
Supelco
85548
Span® 80
TWEEN&#174; 40 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1504
TWEEN® 40
TWEEN&#174; 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20
TWEEN&#174; 20 for molecular biology, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P9416
TWEEN® 20