Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
PTSP24H48
Millipore
Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 24 pozzetti
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene housing
translucent PET membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
2x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
37 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
Altezza
15.5 mm
Diametro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Volume di lavoro inserto
0.2 mL
Misura
24 wells
Area superficiale
0.3 cm2
Colore
translucent membrane
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti sospesi Millicell® per colture cellulari con membrana in polietilentereftalato (PET) sono ideali per la crescita e la differenziazione di diversi tipi di cellule. Questo inserto, confezionato singolarmente e sterile, ha una dimensione dei pori della membrana di 3,0 μm e si adatta alla maggior parte delle piastre di plastica per coltura tissutale a 24 pozzetti.
Nelle piastre per coltura tissutale in plastica, le cellule hanno accesso al terreno di coltura solo dal lato apicale, ma negli inserti Millicell® esse possono accedere ai nutrienti sia dal lato apicale, sia da quello basolaterale. La crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule sono così in condizioni più simili a quelle che ricorrono in vivo.
Il design flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura, garantendo l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio nello spazio compreso tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
Applicazioni
  • Angiogenesi
  • Chemiotassi
  • Strati di alimentazione
  • Rilevamento per fluorescenza /Immunoistochimica
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protocolli
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.