Vai a
PLBC04310
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 44.5 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 3 kDa
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
44.5 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dischi da ultrafiltrazione, 3 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
44.5 mm
filter diam.
44.5 mm
filtration area
13.4 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Assemblare la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. Le membrane per dischi da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel e polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Le membrane in PES Biomax sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi più elevati di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametro dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili in un′ampia gamma di dimensioni dei pori per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLBC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Application
NMWL 3 kDa, cellulosa rigenerata Ultracel, 44,5 mm di diametro
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PLBC06210PLBC15005PLBC09005
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 44.5 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
diam.
44.5 mm
diam.
63.5 mm
diam.
150 mm
diam.
90 mm
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)