Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Cell Culture
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13