Merck
PHCC6
Sensori contacellule Scepter
60 µm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinonimo/i:
Automated Cell counter tips
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10,000 particles/mL particle concentration (500,000 particles/mL), 50 μL sample volume
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6–36 μm
compatibility
for use with cells sized 8.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Il contacellule palmare automatico Scepter 2.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μM. Il sistema sfrutta il principio di Coulter in un palmare miniaturizzato, formato che consente un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si portano a termine in meno di 30 secondi. L′utente prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e aspira un campione della diluizione nel sensore Scepter servendosi del contacellule Scepter.
Lo schermo del contacellule mostra:
concentrazione cellulare
dimensione cellulare media
volume cellulare medio
istogramma di distribuzione di dimensioni e volumi
Questo sistema è destinato unicamente alla ricerca ed è stato testato con tipologie di cellule rappresentative tra quelle attualmente utilizzate.
Il sensore Scepter è progettato con una zona micro-fabbricata sensibile alle proteine che permette di discriminare secondo dimensione e volume cellulari - al livello di risoluzione sotto il micron e sotto il picolitro.
Accoppiato con sistemi elettronici di manipolazione di precisione di liquidi, il sensore Scepter misura accuratamente e riproducibilmente le statistiche delle popolazioni cellulari.
Application
Categoria della ricerca
Colture cellulari
Sensori 60 µm progettati per la conta di particelle fra 6 μm & 36 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sensori contacellule Scepter
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Articoli
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PHCC6005004053252399879
PHCC6025004053252001291
PHCC6050004053252005626