Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
After repeated use the Scepter O-ring may wear. It can be easily replaced with this kit and by following the instructions included in the manual.
Other Notes
2 O-rings
1 filter cover
1 filter cover