PD20047S5
Piastre di Petri con Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Petri-Pad™
Confezionamento
pkg of (600 units)
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
47 mm
Colore
clear
input
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilità
Membrane filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali