PC709
Anti-MYH (33-51) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-MutY Homolog
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUTYH(4595)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1:500)
Paraffin Sections (see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
PC12, Jurkat, or HeLa cells
WGK 1