PC165L
Anti-Opioid μ Receptor (384-398) Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Oprm1(25601)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:2000-1:2500; see application references)
Immunofluorescence (1:100-1:200)
Immunoprecipitation (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat caudate putamen or spinal cord (dorsal horn)
Altre note
Arvidsson, U., et al. 1995. J. Neurosci.15, 3328.
Kieffer, B.L. 1995. Cell. Mol. Neurobiol.15, 615-635.
Childers, S.R. 1991. Life Sci.48, 1991.
WGK 1