Documenti fondamentali
PBQK06210
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 50 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinonimo/i:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 50 kDa NMW
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
63.5 mm
Diam. filtro
63.5 mm
Superficie filtrante
28.7 cm2
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
50 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 63.5 mm diameter
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1