Key Documents
P2PLACC05
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC C 0.5 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Nome Commerciale
Pellicon®
Livello qualitativo
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2