P2B300C25
Pellicon® 2 Maxi Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 300 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-300 C 2.5 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
7.6 cm (3 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
2.5 m2
Area nominale della membrana
2.5 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
300 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
La membrana in polietersolfone BIOMAX 100 di Millipore ha una struttura priva di spazi vuoti; ciò evita la fuoriuscita indesiderata di soluti che è normalmente presente nel caso delle membrane da UF convenzionali che presentano una struttura con spazi vuoti sotto allo strato superficiale. Queste membrane prive di spazi vuoti sono più permeabili, il che si traduce in un flusso elevato con una ritenzione del prodotto equivalente o superiore. Le membrane void-free assicurano gli stessi vantaggi dei sistemi rapidi, ad alta resa e più piccoli
Il modulo UF BIOMAX Pellicon® 2 Maxi è caratterizzato da un′area di filtrazione di 2,5 m2 con una dimensione dei pori pari a 300 kDa NMWCO.
Applicazioni
- Soluzioni di proteine
- Soluzioni di polisaccaridi
- Sospensioni virali
>Raccolta, lavaggio e chiarificazione di:
- Colture e lisati cellulari
- Sospensioni colloidali
- Colture virali
Caratteristiche e vantaggi
- Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
- Membrane void-free di ultima generazione, all′altezza praticamente di qualsiasi sfida in fatto di separazione
- Percorso di flusso breve, per un flusso maggiore e una capacità di separazione a risoluzione più elevata
- Possibilità di scegliere la configurazione del canale di flusso ed ottimizzare quindi i processi
- Scale-up programmabile e veloce
- Scalabilità lineare reale, dai moduli su scala da laboratorio ai gruppi assemblati che operano su scala industriale processando migliaia di litri.
- Permette di lavorare con una risoluzione maggiore, rese più elevate e una maggior resistenza alla contropressione
- Le membrane Ultracel sono membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso in modo da ottenere membrane prive di imperfezioni, caratterizzate da un′adesione ottimale.
Altre note
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2