OP134
Anti-IKKβ Mouse mAb (10AG2)
liquid, clone 10AG2, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10AG2, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKBKB(3551)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-4 g/ml, chemiluminescence)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Daudi cells
Altre note
Li. Q., et al. 1999. Science284, 321.
Didonato, et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. And Stevenson, J.K. 1997. Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes. Dev.9, 2723.