NY1H00010
Filtri a membrana in nylon con pori da 100,0 μm
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Lungh. × largh. filtro
30 cm × 3 m
Spessore
80 μm
Dimensione pori
100.0 μm pore size
44 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla componentistica nel settore automotive
Caratteristiche e vantaggi
- I filtri in nylon danno prova di resistenza ai solventi aggressivi
- Sono compatibili con un ampio spettro di solventi
- Trovano applicazione nella filtrazione di solventi, nell′analisi di particelle solide e nelle operazioni di chiarificazione.