Nome del prodotto
Kit ELISA sandwich per neurofilamento a catena pesante fosforilato (pNF-H)), The Phosphorylated Neurofilament H (pNF-H) kit is a sandwich enzyme immunoassay (EIA), which measures pNF-H.
Quality Segment
species reactivity
pig, feline, rat, human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
assay range
sensitivity: 0.0293-15 ng/mL
(Range of Detection), sensitivity: 0.0585 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Application
Neuroscienze
Packaging
Preparation Note
1. Tampone di lavaggio: dopo la diluizione, conservare la soluzione di lavaggio a 2°-8°C al massimo per un mese o fino alla data di scadenza.
2. Tween® 20: dopo aver ricevuto il kit, conservarlo a temperatura ambiente.:
3. Tampone per saggio Elisa: ripartire in aliquote per evitare cicli ripetuti di congelamento-scongelamento. Dopo lo scongelamento, conservare il tampone per saggio Elisa a 2°-8°C al massimo per un mese, o fino alla data di scadenza.
4. Piastra per test immunologico pre-rivestita con anticorpo policlonale di pollo anti-pNF-H: le file di pozzetti non utilizzate possono essere rimesse nella busta di alluminio e conservate a 2°-8°C al massimo per un mese, o fino alla data di scadenza.
Other Notes
Anticorpo policlonale di coniglio anti-pNF-H (N° Componente 2006919): una provetta (100 μL) di anticorpo policlonale di coniglio anti-pNF-H.
Anticorpo di capra anti-coniglio coniugato con fosfatasi alcalina (N° Componente 2006917): una provetta (10 μL) di anticorpo di capra anti-coniglio coniugato con fosfatasi alcalina
Standard di pNF-H bovino (N° Componente 2006918): una provetta (5,0 ng) di standard di pNF-H bovino.
TBS 20X (N° Componente 2004913): un flacone (50 mL) di TBS 20X.
Tween® 20 al 20% (N° Componente 2004915): una provetta (3 mL) di Tween-20 al 20%.
Diluente per saggio ELISA (N° Componente 2006921): un flacone (30 mL) di diluente per saggio Elisa in un comodo formato pronto all'uso, contenente Kathon allo 0,05% come conservante.
Tampone pNPP (N° Componente 2006261): un flacone (12 mL) di tampone per pNPP per la diluizione del pNPP 50X, in un formato pronto all'uso.
pNPP 50X (N° Componente 2006262): una provetta (250 μL) di substrato pNPP 50X per fosfatasi alcalina (p-nitrofenil fosfatasi).
Coperchi per piastre: due coperchi.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3