ND-2ML-RU
Reagent For Research Use - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Sinonimo/i:
Anti-P1 (clone P3NIL100), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Origine biologica
human
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
P3NIL100, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 2 mL
Concentrazione
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2