Merck
NA02
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse, rat)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
(human, mouse, rat)
storage condition
do not freeze
dilution
(Affinity Purification
Immunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg)
Paraffin Sections )
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells. Recognizes the exposed 5′ cap structure (2,2,7-trimethylguanosine) of small nuclear RNAs (snRNAs).
Immunogen
2,2,7-trimethylguanosine
Application
Affinity PurificationImmunocytochemistry (0.5-5 µg/mL)Immunoprecipitation (1-2 µg) Paraffin Sections
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)