Vai a
MX1583A
Molecular Sieve, Type 3A
pellet diam. 1/16 in.
Sinonimo/i:
Molecular Sieve
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23201100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
  • Study on the Adsorption of Trace Water in N-Methyl-pyrrolidone Solvents by A-Type Molecular Sieves: This research explores the use of type 3A molecular sieves for the adsorption of trace water in N-Methyl-pyrrolidone solvents, demonstrating their effectiveness in solvent dehydration processes (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Color: Tan
Diameter: 1/16 inchinch
Form: Pellets/rods
Identification (potassium): To pass test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c