Documenti fondamentali
MVHAWGS24
Millipore
Microfil S, 100 mL, membrana in esteri misti di cellulosa da 0,45µm bianca quadrettata, sterile
Drinking water
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Microfil®
Parametri
100 mL sample volume
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3