Vai a
MTGR05010
Filtri Aervent-50 da 0,2 µm, idrofobi, portagomma (HB)/ portagomma da 3 mm
pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
Filtro a capsula Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.1 cm (2.8 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
shipped in
ambient
General description
Le capsule filtranti idrofobe Aervent® contengono una membrana Aervent in PTFE di 50 mm di diametro in una custodia in polipropilene utilizzabile in entrambe le direzioni. Il filtro di grado sterilizzante, con pori di 0,2 μm e una superficie di filtrazione di 19,6 cm2 è destinata ad applicazioni critiche di piccola scala su linee di gas e per lo sfiato di aria. La membrana idrofoba Aervent in PTFE che equipaggia il prodotto MTGR05010 assicura velocità di flusso e prestazioni elevate, basso livello di estraibili e ampia compatibilità chimica. Ai fini della tracciabilità e per agevolarne l'identificazione, ogni filtro Aervent-50 riporta impressi a caldo il proprio numero di catalogo e di lotto. Ogni capsula Aervent® è sottoposta a test d'integrità in corso di produzione.
Application
Applicazioni tipiche
  • Ventilazione sterile di contenitori e bottiglioni
  • Linee per la rottura del vuoto nelle autoclavi
  • Filtrazione sterilizzante di piccoli volumi di fluidi non acquosi
  • Filtrazione dei gas in ingresso ed uscita da piccoli fermentatori
Analysis Note
Estratti (gravimetria): in alcol isopropilico/acqua : 70/30%
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MTGR05000MTGR25000MTGR65000
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)