Documenti fondamentali
MSPHL7248
Millipore
Cartucce Durapore® 0.45 µm
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Durapore Cartridge Filter 20 in. 0.45 μm Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Superficie filtrante
1.38 m2
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤40 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Altre note
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota sulla preparazione
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany