Documenti fondamentali
MSHAS4510
Millipore
Piastra Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana in MCE
pore size 0.45 μm, sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti in MCE, Piastra in MCE Multiscreen, Piastra in MCE da 96 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom wells
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for Solid-phase RIA, DNA Hybridization, ELISA & Protein Binding. Comes in a pack of 10.
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
ELISA: suitable
hybridization: suitable (DNA)
radioimmunoassay: suitable (solid-phase)
Superficie filtrante
0.28 cm2
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
50-250 μL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Tipo di binding
high binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HA
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione e adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Acidi nucleici
Proteine
Saggi
Radionucleotidi
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Rajan George et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 16(4), 779-792 (2019-11-07)
Chimigen® HBV Immunotherapeutic Vaccine (C-HBV), a recombinant chimeric fusion protein comprising hepatitis B virus (HBV) S1 and S2 surface antigen fragments, Core antigen and a murine monoclonal antibody heavy chain fragment (Fc), was designed and produced in Sf9 insect cells.
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolli
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenuto correlato
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.