Documenti fondamentali
MR-010
Sigma-Aldrich
M16 Medium
EmbryoMax Modified M16 Medium (1X), Liquid, w/o Phenol Red
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Stoccaggio e stabilità
Store at -20°C for up to 2 months from date of receipt
Note legali
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2