Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
HB.01
eCl@ss:
42029053
Technique(s):
multiplexing: suitable
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
Per garantire il corretto funzionamento del sistema a vantaggio dell′accuratezza dei dati, a intervalli regolari è necessario sottoporre tutti gli strumenti xMAP a taratura e a prove per la verifica delle prestazioni. Per la taratura dello strumento MAGPIX sono disponibili un kit di taratura e un kit di verifica, ciascuno dei quali permette 25 utilizzi.
Application
Da usare con il sistema MAGPIX®.
Other Notes
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Legal Information
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?