MP81G15
mPAGE® 8-16% Bis-Tris Precast Gels
8-16% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Sinonimo/i:
Gel Bis-Tris
Scegli un formato
CHF 120.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 120.00
Spedizione prevista il11 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gel precast mPAGE® Bis-Tris 8-16%, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
Durata
18 mo.
Confezionamento
pkg of 10 gels
Lungh. × Largh. × pozzetti
10 cm × 8 cm × 15 well
Cassetta largh. × lungh.
10 cm × 8 cm
Spessore gel
1 mm
Volume massimo del pozzetto
40 μL
well wells
15 wells
Compatibilità
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Applicazioni
- Caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
- Tempo di corsa tipico 26 min (MES, 180 V) o 31 min (MOPS, 200 V)
- Se usato con sistema Bio-Rad Mini-PROTEAN, invertire la guarnizione.
- Con il sistema XCell SureLock o altri sistemi compatibili utilizzare l'adattatore (MPTA).
Western blotting
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Articoli
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocolli
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Contenuto correlato
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.